MilliporeSigma
ENAH908237A8
Enamine
2-methylthiophene-3-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.68
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-3-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO2S2/c1-4-5(2-3-9-4)10(6,7)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
HWBABYVLUFFDDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276114
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276114
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)