MilliporeSigma
ENAH90823784
Enamine
[3-(2-methoxyethoxy)propyl](methyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.22
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-methoxyethoxy)-N-methyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-8-4-3-5-10-7-6-9-2/h8H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
DGJYUIDSHSWHGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7177054
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7177054
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)