ENAH908235CF
Enamine
(1-methyl-5-oxopyrrolidin-3-yl)urea
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2957094-50MG
$319.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2957094-50MG
$319.80
Iupac Name
1-(1-methyl-5-oxopyrrolidin-3-yl)urea
Inchi Code
1S/C6H11N3O2/c1-9-3-4(2-5(9)10)8-6(7)11/h4H,2-3H2,1H3,(H3,7,8,11)
Clave InChI
YSXSMBIFYCHXIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2957094
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)