ENAH90823526
Enamine
1-(2-methylpyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-3023801-50MG
$319.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-3023801-50MG
$319.80
Iupac Name
1-(2-methylpyridin-4-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c1-7-6-8(2-4-11-7)13-5-3-9(10)12-13/h2-6H,1H3,(H2,10,12)
Clave InChI
JSWFRWDXWQDORM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3023801
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)