MilliporeSigma
ENAH908234CC
Enamine
N-(4-aminobutyl)tetradecanamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
$430.30
250 MG
$616.20
500 MG
$969.80
1 G
$1,242.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7459345-100MG
$430.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$430.30
250 MG
$616.20
500 MG
$969.80
1 G
$1,242.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
298.51
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7459345-100MG
$430.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-(4-aminobutyl)tetradecanamide
Inchi Code
1S/C18H38N2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18(21)20-17-14-13-16-19/h2-17,19H2,1H3,(H,20,21)
Clave InChI
AUCCEQQGKOGTRF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459345
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459345
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)