ENAH90823447
Enamine
5-propylcyclohexane-1,3-dione
About This Item
mp
95-99
Iupac Name
5-propyl-1,3-cyclohexanedione
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-2-3-7-4-8(10)6-9(11)5-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
RHELOIKNLIFWEO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18605
Melting Point
95-99
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18605
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)