MilliporeSigma
ENAH9082335C
Enamine
3-(4-fluorophenyl)azetidine-1-carboxamide
Seleccione un Tamaño
50 MG
$410.80
100 MG
$611.00
250 MG
$873.60
500 MG
$1,375.40
1 G
$1,764.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7494388-50MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$410.80
100 MG
$611.00
250 MG
$873.60
500 MG
$1,375.40
1 G
$1,764.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.21
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7494388-50MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)azetidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H11FN2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-13(6-8)10(12)14/h1-4,8H,5-6H2,(H2,12,14)
InChI key
XIWWDDUXQIRRDN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494388
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494388
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)