MilliporeSigma
ENAH90822B57
Enamine
2-(3-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl)acetic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
10 G
$5,107.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7276154-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
10 G
$5,107.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7276154-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3-methyl-4,5-dihydro-5-isoxazolyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-4-2-5(10-7-4)3-6(8)9/h2,5,7H,3H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
SFCMVGFRGSIKLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7276154
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7276154
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)