MilliporeSigma
ENAH90822A89
Enamine
2-[2,6-diethyl-4-(methoxycarbonyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.29
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,6-diethyl-4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H18O4/c1-4-9-6-11(14(17)18-3)7-10(5-2)12(9)8-13(15)16/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
FULKCSJIGLTLNA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7473380
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7473380
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)