MilliporeSigma
ENAH9082258C
Enamine
5-bromo-4-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.1
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c1-6-5-12-10(13)7-3-2-4-8(11)9(6)7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
OISWIEWTNQJBLN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7506895
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7506895
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)