MilliporeSigma
ENAH90822504
Enamine
methyl 5,5-dimethyl-2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
10 G
$5,107.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7493647-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$410.80
250 MG
$587.60
500 MG
$926.90
1 G
$1,188.20
2.5 G
$2,327.00
5 G
$3,445.00
10 G
$5,107.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7493647-100MG
$410.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 5,5-dimethyl-2,5-dihydrofuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-8(2)4-6(5-11-8)7(9)10-3/h4H,5H2,1-3H3
InChI key
HSMQWWCXYYSPDD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493647
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493647
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)