MilliporeSigma
ENAH908221E7
Enamine
4-(prop-2-yn-1-yl)cyclohex-2-en-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Iupac Name
4-(prop-2-yn-1-yl)cyclohex-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C9H10O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h1,4,6,8H,3,5,7H2
Clave InChI
IMWMKEOKKBQLDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492389
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492389
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)