ENAH9082217A
Enamine
1-(pyridin-2-yl)cyclopropan-1-ol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7492565-50MG
$408.20
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7492565-50MG
$408.20
Iupac Name
1-(pyridin-2-yl)cyclopropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO.ClH/c10-8(4-5-8)7-3-1-2-6-9-7;/h1-3,6,10H,4-5H2;1H
Clave InChI
YFLBKCBWRVVGSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492565
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)