MilliporeSigma
ENAH65919B0D
Enamine
tert-butyl 3-(6-chloropyridazine-3-amido)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
340.81
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(6-chloropyridazine-3-carboxamido)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H21ClN4O3/c1-15(2,3)23-14(22)20-8-4-5-10(9-20)17-13(21)11-6-7-12(16)19-18-11/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,17,21)
Clave InChI
MIXRZFVTLUOAHB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446463
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446463
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)