MilliporeSigma
ENAH58168836
Enamine
tert-butyl N-[1-(4-chloropyrimidin-2-yl)pyrrolidin-3-yl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
298.77
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-chloropyrimidin-2-yl)pyrrolidin-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)16-9-5-7-18(8-9)11-15-6-4-10(14)17-11/h4,6,9H,5,7-8H2,1-3H3,(H,16,19)
Clave InChI
BGFMRSWSIYFWSU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447081
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)