MilliporeSigma
ENAH581687CE
Enamine
2,2-dimethyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$391.30
250 MG
$560.30
500 MG
$882.70
1 G
$1,132.30
2.5 G
$2,219.10
5 G
$3,282.50
10 G
$4,869.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7464267-100MG
$391.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$391.30
250 MG
$560.30
500 MG
$882.70
1 G
$1,132.30
2.5 G
$2,219.10
5 G
$3,282.50
10 G
$4,869.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7464267-100MG
$391.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.2ClH/c1-10(2,9(13)14)8-12-6-4-11(3)5-7-12;;/h4-8H2,1-3H3,(H,13,14);2*1H
Clave InChI
VOLAJAOBEFDPOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464267
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464267
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)