MilliporeSigma
ENAH58168630
Enamine
potassium 2-[(1-methylpiperidin-4-yl)sulfanyl]acetate
Seleccione un Tamaño
50 MG
$323.70
100 MG
$483.60
250 MG
$689.00
500 MG
$1,085.50
1 G
$1,392.30
2.5 G
$2,730.00
5 G
$4,037.80
10 G
$5,987.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7465453-50MG
$323.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$323.70
100 MG
$483.60
250 MG
$689.00
500 MG
$1,085.50
1 G
$1,392.30
2.5 G
$2,730.00
5 G
$4,037.80
10 G
$5,987.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.37
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7465453-50MG
$323.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
potassium 2-((1-methylpiperidin-4-yl)thio)acetate
Inchi Code
1S/C8H15NO2S.K/c1-9-4-2-7(3-5-9)12-6-8(10)11;/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
FTLLADVIUPQCSH-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465453
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465453
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)