MilliporeSigma
ENAH581684EC
Enamine
tert-butyl 3-[(5-bromopyrazin-2-yl)(methyl)amino]azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
343.22
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-((5-bromopyrazin-2-yl)(methyl)amino)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H19BrN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-7-9(8-18)17(4)11-6-15-10(14)5-16-11/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
Clave InChI
VQCAXDJWUSRWKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446874
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446874
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)