MilliporeSigma
ENAH5802F501
Enamine
1-tert-butyl 3-methyl 3-(aminomethyl)azetidine-1,3-dicarboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.75
Número MDL:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 3-methyl 3-(aminomethyl)azetidine-1,3-dicarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O4.ClH/c1-10(2,3)17-9(15)13-6-11(5-12,7-13)8(14)16-4;/h5-7,12H2,1-4H3;1H
Clave InChI
JDBBHQLTNZISOH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444839
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444839
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)