ENAH5802F379
Enamine
1-methyl-3-(pyrrolidin-2-yl)-1H-pyrazole hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Iupac Name
1-methyl-3-(pyrrolidin-2-yl)-1H-pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.ClH/c1-11-6-4-8(10-11)7-3-2-5-9-7;/h4,6-7,9H,2-3,5H2,1H3;1H
Clave InChI
SGAMEDFRMVKPEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443662
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)