MilliporeSigma
ENAH5802F1B9
Enamine
[3-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$296.40
250 MG
$422.50
500 MG
$665.60
1 G
$852.80
2.5 G
$1,673.10
5 G
$2,473.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7355332-100MG
$296.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$296.40
250 MG
$422.50
500 MG
$665.60
1 G
$852.80
2.5 G
$1,673.10
5 G
$2,473.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.14
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7355332-100MG
$296.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3-(1H-pyrazol-3-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-7-8-2-1-3-9(6-8)10-4-5-12-13-10;;/h1-6H,7,11H2,(H,12,13);2*1H
Inchi Key
QDCVDUTYSXOGNW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355332
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355332
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)