MilliporeSigma
ENAH5802F0D5
Enamine
{spiro[3.3]heptan-1-yl}methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
$323.70
100 MG
$483.60
250 MG
$689.00
500 MG
$1,085.50
1 G
$1,392.30
2.5 G
$2,730.00
5 G
$4,037.80
10 G
$5,987.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7431704-50MG
$323.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$323.70
100 MG
$483.60
250 MG
$689.00
500 MG
$1,085.50
1 G
$1,392.30
2.5 G
$2,730.00
5 G
$4,037.80
10 G
$5,987.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7431704-50MG
$323.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
spiro[3.3]heptan-1-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-6-7-2-5-8(7)3-1-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
Clave InChI
UXZKWVKJQYIOLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431704
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431704
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)