MilliporeSigma
ENAH5802EF04
Enamine
1-benzyl-2-(trifluoromethyl)aziridine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$379.60
250 MG
$543.40
500 MG
$852.80
1 G
$1,094.60
2.5 G
$2,145.00
5 G
$3,175.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6745909-100MG
$379.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$379.60
250 MG
$543.40
500 MG
$852.80
1 G
$1,094.60
2.5 G
$2,145.00
5 G
$3,175.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.19
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6745909-100MG
$379.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-benzyl-2-(trifluoromethyl)aziridine
Inchi Code
1S/C10H10F3N/c11-10(12,13)9-7-14(9)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
FXTYNGNFIMWUGV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745909
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745909
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)