ENAH5802EE17
Enamine
N,4-dimethyl-N-[2-(methylsulfanyl)ethyl]piperazine-1-carboxamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7435818-50MG
$367.90
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7435818-50MG
$367.90
Iupac Name
N,4-dimethyl-N-(2-(methylthio)ethyl)piperazine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H21N3OS/c1-11-4-6-13(7-5-11)10(14)12(2)8-9-15-3/h4-9H2,1-3H3
Clave InChI
WOSMOLLHLXLROZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435818
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)