MilliporeSigma
ENAH5802ED60
Enamine
4-amino-1-hydroxypyrrolidin-2-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.58
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-1-hydroxypyrrolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8N2O2.ClH/c5-3-1-4(7)6(8)2-3;/h3,8H,1-2,5H2;1H
Clave InChI
MXRBJRPFWJRKGV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437018
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437018
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)