MilliporeSigma
ENAH5802EB89
Enamine
1-(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Iupac Name
1-(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-9(14)11-12-7-8-13(11)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Clave InChI
TZNYEJYONULLPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2652780
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2652780
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)