ENAH5802EB61
Enamine
2,2-difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7356240-50MG
$371.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7356240-50MG
$371.80
mp
26-27
Iupac Name
2,2-difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Inchi Code
1S/C9H6F2O/c10-9(11)5-6-3-1-2-4-7(6)8(9)12/h1-4H,5H2
InChI key
XMKSUSDXUVEUJT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356240
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)