MilliporeSigma
ENAH5802E527
Enamine
tert-butyl N-{2-azabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl}carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.27
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-azabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-10-4-7(5-10)11-6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
MJYDHLKLHRAJFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426929
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426929
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)