MilliporeSigma
ENAH5802E51B
Enamine
7-chloro-[1,3]thiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$430.30
250 MG
$616.20
500 MG
$969.80
1 G
$1,242.80
2.5 G
$2,437.50
5 G
$3,606.20
10 G
$5,348.20
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1697278-100MG
$430.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$430.30
250 MG
$616.20
500 MG
$969.80
1 G
$1,242.80
2.5 G
$2,437.50
5 G
$3,606.20
10 G
$5,348.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1697278-100MG
$430.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H3ClN4S/c6-3-2-4(9-1-8-3)11-5(7)10-2/h1H,(H2,7,10)
Clave InChI
UYOPZAUUUUNIFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697278
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1697278
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)