ENAH5802E11D
Enamine
5-(2-aminopropanamido)pentanoic acid; trifluoroacetic acid
About This Item
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--5-(2-aminopropanamido)pentanoic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C8H16N2O3.C2HF3O2/c1-6(9)8(13)10-5-3-2-4-7(11)12;3-2(4,5)1(6)7/h6H,2-5,9H2,1H3,(H,10,13)(H,11,12);(H,6,7)
Clave InChI
SKKXSFUDXDVQQL-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425888
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)