MilliporeSigma
ENAH5802DA23
Enamine
2,2-dimethyl-4-[2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl]thiomorpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.34
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-4-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)thiomorpholine
Inchi Code
1S/C11H19NOS/c1-4-7-13-8-5-12-6-9-14-11(2,3)10-12/h1H,5-10H2,2-3H3
Clave InChI
NJFCUCFXLWQJMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6063131
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6063131
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)