MilliporeSigma
ENAH5802DA13
Enamine
methyl 3-(5-chloropyridin-2-yl)prop-2-ynoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.6
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(5-chloro-2-pyridinyl)-2-propynoate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-13-9(12)5-4-8-3-2-7(10)6-11-8/h2-3,6H,1H3
Clave InChI
AXHVKDNDTKSWPN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5101093
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5101093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)