ENAH38A2DA0A
Enamine
4-amino-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7352647-100MG
$423.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7352647-100MG
$423.80
Iupac Name
4-amino-N,N-dimethylnicotinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O.ClH/c1-11(2)8(12)6-5-10-4-3-7(6)9;/h3-5H,1-2H3,(H2,9,10);1H
Clave InChI
LIYIXYHDOOWFDD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352647
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)