ENAH38A2D9FF
Enamine
(3-methoxyoxan-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3-methoxytetrahydro-2H-pyran-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-9-7(5-8)3-2-4-10-6-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
Clave InChI
VWJNOPVPEJUNEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352596
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)