MilliporeSigma
ENAH38A2D86E
Enamine
1-[(2-hydroxybutyl)(methyl)amino]butan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.27
Número MDL:
Iupac Name
1,1'-(methylazanediyl)bis(butan-2-ol)
Inchi Code
1S/C9H21NO2/c1-4-8(11)6-10(3)7-9(12)5-2/h8-9,11-12H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
GXMPGTXMVQAVAL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763473
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763473
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)