ENAH38A2CF66
Enamine
tert-butyl 7-(aminomethyl)-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6759861-50MG
$327.60
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6759861-50MG
$327.60
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
tert-butyl 7-(aminomethyl)-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-4-9(8-13)12(14)5-6-12/h9H,4-8,13H2,1-3H3
Clave InChI
FVVGHEDRHRKRSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759861
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)