MilliporeSigma
ENAH38A2CF23
Enamine
1H-spiro[furo[3,4-c]pyridine-3,4'-piperidine] dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.17
Número MDL:
Iupac Name
1H-spiro[furo[3,4-c]pyridine-3,4'-piperidine] dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O.2ClH/c1-4-13-7-10-9(1)8-14-11(10)2-5-12-6-3-11;;/h1,4,7,12H,2-3,5-6,8H2;2*1H
Clave InChI
SUPFIUOBNYIFMA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759501
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759501
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)