MilliporeSigma
ENAH38A2CEF7
Enamine
ethyl 2-(1-aminocyclopropyl)acetate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.65
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(1-aminocyclopropyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-6(9)5-7(8)3-4-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
Clave InChI
DGDHGUSLQDGMEP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759214
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759214
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)