MilliporeSigma
ENAH38A2CD99
Enamine
3-bromo-6-fluoro-8,9-dihydro-5H-benzo[7]annulen-5-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.09
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-8,9-dihydro-5H-benzo[7]annulen-5-one
Inchi Code
1S/C11H8BrFO/c12-8-5-4-7-2-1-3-10(13)11(14)9(7)6-8/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
GIOKOBRTPFIYRU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745851
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745851
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)