MilliporeSigma
ENAH38A2CC18
Enamine
7-methoxy-6-azaspiro[2.6]non-6-ene
Seleccione un Tamaño
50 MG
$332.80
100 MG
$496.60
250 MG
$708.50
500 MG
$1,115.40
1 G
$1,430.00
2.5 G
$2,801.50
5 G
$4,145.70
10 G
$6,147.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6498721-50MG
$332.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
$332.80
100 MG
$496.60
250 MG
$708.50
500 MG
$1,115.40
1 G
$1,430.00
2.5 G
$2,801.50
5 G
$4,145.70
10 G
$6,147.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6498721-50MG
$332.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-methoxy-6-azaspiro[2.6]non-7-ene
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-11-8-2-3-9(4-5-9)6-7-10-8/h2,10H,3-7H2,1H3
Clave InChI
FPJRMOHHCZYUIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498721
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)