MilliporeSigma
ENAH38A2BDB3
Enamine
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.74
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-aminoethyl)-1-azetidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-8(7-12)4-5-11;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
Clave InChI
NJRNTCTZGPUNOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266047
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266047
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)