MilliporeSigma
ENAH31552402
Enamine
7-(methylamino)thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$449.80
250 MG
$642.20
500 MG
$1,014.00
1 G
$1,298.70
2.5 G
$2,546.70
5 G
$3,768.70
10 G
$5,588.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6746310-100MG
$449.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$449.80
250 MG
$642.20
500 MG
$1,014.00
1 G
$1,298.70
2.5 G
$2,546.70
5 G
$3,768.70
10 G
$5,588.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.23
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6746310-100MG
$449.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-(methylamino)thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2S/c1-9-4-5-7(11-3-2-10-5)14-6(4)8(12)13/h2-3,9H,1H3,(H,12,13)
InChI key
WNBDDKULTLGXJX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746310
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746310
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)