MilliporeSigma
ENAH3155202C
Enamine
[4-(2-aminoethyl)phenyl]methanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.67
Número MDL:
Iupac Name
[4-(2-aminoethyl)phenyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8;/h1-4,11H,5-7,10H2;1H
Clave InChI
VHQFEWXLZSGSBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734960
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734960
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)