MilliporeSigma
ENAH31551FFC
Enamine
1-fluoro-4-oxocyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.15
Número MDL:
Iupac Name
1-fluoro-4-oxocyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9FO3/c8-7(6(10)11)3-1-5(9)2-4-7/h1-4H2,(H,10,11)
Clave InChI
DJPODTZOFJIALV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736635
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736635
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)