ENAH31551AAE
Enamine
4-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]butanenitrile
About This Item
Iupac Name
4-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]butanenitrile
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c12-7-1-2-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,13H,1-2,8-9H2
Clave InChI
WAEZZCAFZLZKKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503944
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503944
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)