MilliporeSigma
ENAH3155188E
Enamine
3-cyclopentyl-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-cyclopentyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-10-8/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
Clave InChI
DTJJREHRTQMDJV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3218596
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3218596
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)