MilliporeSigma
ENAH31551867
Enamine
(5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)urea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.26
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-(tert-butyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)urea
Inchi Code
1S/C7H12N4OS/c1-7(2,3)4-10-11-6(13-4)9-5(8)12/h1-3H3,(H3,8,9,11,12)
Clave InChI
HQECKTIAEXKUOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3047577
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3047577
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)