MilliporeSigma
ENAH315517A2
Enamine
ethyl 3-oxo-2-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-oxo-2-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-2-16-11(15)9-3-5-12(6-4-9)7-10(14)13-8-12/h9H,2-8H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
AIIUIMMFKSQURO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700005
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700005
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)