MilliporeSigma
ENAH31551699
Enamine
8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$436.80
250 MG
$624.00
500 MG
$985.40
1 G
$1,262.30
2.5 G
$2,473.90
5 G
$3,660.80
10 G
$5,427.50
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-278772-100MG
$436.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$436.80
250 MG
$624.00
500 MG
$985.40
1 G
$1,262.30
2.5 G
$2,473.90
5 G
$3,660.80
10 G
$5,427.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-278772-100MG
$436.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClNO3S/c7-12(9,10)8-3-5-1-2-6(4-8)11-5/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
NEWODARBPUBMBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-278772
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-278772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)