MilliporeSigma
ENAH305020DA
Enamine
3-(2,5-dimethoxyphenyl)pyrrolidine
Seleccione un Tamaño
1 G
$908.70
2.5 G
$1,781.00
5 G
$2,636.40
10 G
$3,910.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1847053-1G
$908.70
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$908.70
2.5 G
$1,781.00
5 G
$2,636.40
10 G
$3,910.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1847053-1G
$908.70
Se envía en 30 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(2,5-dimethoxyphenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-14-10-3-4-12(15-2)11(7-10)9-5-6-13-8-9/h3-4,7,9,13H,5-6,8H2,1-2H3
Clave InChI
CFXGZDPEXFOZFF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1847053
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)